SML0905
Dimethylenastron
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2,3,4,6,7,8-Hexahydro-4-(3-hydroxyphenyl)-7,7-dimethyl-2-thioxo-5(1H)-quinazolinone
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 15 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C16H18N2O2S/c1-16(2)7-11-13(12(20)8-16)14(18-15(21)17-11)9-4-3-5-10(19)6-9/h3-6,14,19H,7-8H2,1-2H3,(H2,17,18,21)
Clave InChI
RUOOPLOUUAYNPY-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.