Saltar al contenido
SML0902
MONNA
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-((4-Methoxy)-2-naphthyl)-5-nitroanthranilic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H14N2O5
Peso molecular:
338.31
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light orange to dark orange
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
MONNA is a TMEM16A (ANO1) calcium-activated chloride channel blocker.
MONNA is a TMEM16A (ANO1) calcium-activated chloride channel blocker. MONNA blocks rhTMEM16A (ANO1) channel currents in HEK293 cells with and IC50 of 1.27 μM. The compound MONNA does not affect related human or mouse chloride channels bestrophin-1, CLC2 and CFTR at concentrations up to 10 μM.
MONNA (benzbromarone (Benzb) and N-((4-methoxy)-2-naphthyl)-5-nitroanthranilic acid) is a TMEM16A antagonists. It affects the liberation of sarcoplasmic reticulum (SR) calcium in human airway smooth muscle cells.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)