Saltar a
SML0883
HIF-2 Antagonist 2
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(3-Chloro-5-fluorophenyl)-4-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-amine, TC-S7009
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 136,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H6ClFN4O3
Número CAS:
Peso molecular:
308.65
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 136,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Fc1cc(cc(c1)Nc2c(c3n[o]nc3cc2)[N+](=O)[O-])Cl
InChI
1S/C12H6ClFN4O3/c13-6-3-7(14)5-8(4-6)15-10-2-1-9-11(17-21-16-9)12(10)18(19)20/h1-5,15H
InChI key
CDQUJZKBRAFWNG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
HIF-2α antagonist.
Hypoxia inducible transcription factors (HIF) control gene expression when oxygen availability is low and are associated with the onset and progression of a variety of cancers. They are heterodimers of an HIF-α (HIF-1α, HIF-2α also known as EPAS-1, or HIF-3α) and aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator (ARNT, also known as HIF-β). N-(3-Chloro-5-fluorophenyl)-4-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-amine is a highly selective antagonist of HIF-2 heterodimerization, DNA-binding activity, and target gene transcription. It binds the HIF-2α PAS-B domain with a KD ~80 nM compared to a KD > 5000 nM for the HIF-1α PAS-B domain.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)