Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11N5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
237.69
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=NC(NC(N)=N)=NC2=C1C=CC=C2.Cl
InChI
1S/C10H11N5.ClH/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)14-10(13-6)15-9(11)12;/h2-5H,1H3,(H4,11,12,13,14,15);1H
InChI key
VNPZWQRWOHFAPD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GMQ/2-Guanidine-4-methylquinazoline is a potent and selective modulator of acid-sensing ion channel (ASIC) that activates ASIC3 channels under neutral pH. GQM blocks acid-induced maximal peak current and alters ASICs pH dependence for activation and inactivation.
GMQ/2-guanidine-4-methylquinazoline is a potent and selective modulator of acid-sensing ion channel (ASIC).
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?