SML0832
TLR4-IN-C34
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Acetamidopyranoside, C34, Isopropyl 2-(acetylamino)-2-deoxy α-D-glucopyranoside 3,4,6-triacetate
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N([C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)OC(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C17H27NO9/c1-8(2)24-17-14(18-9(3)19)16(26-12(6)22)15(25-11(5)21)13(27-17)7-23-10(4)20/h8,13-17H,7H2,1-6H3,(H,18,19)/t13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
Clave InChI
KMIQMFHPUJUDMC-HHARLNAUSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.