Documentos clave
SML0831
Sigma-Aldrich
ML261
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Chloro-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-4-methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H23ClN2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
406.93
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ML261 blocks lipid droplet formation in murine AML-12 hepatocytes grown in the presence of oleic acid, with an IC50 of 69.7 nM. ML261 appears to be species specific, the compound does not affect lipid droplet formation in HuH7 or primary human hepatocytes.
ML261 inhibits lipid droplet formation in hepatic cells.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research