Documentos clave
SML0813
Sigma-Aldrich
BRD56491
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(4-Methylphenyl)-4H-benzo[h]chromen-4-one, 2-(4-Methylphenyl)-4H-naphtho[1,2-b]pyran-4-one
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 151,00
25 MG
US$ 465,00
US$ 151,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 151,00
25 MG
US$ 465,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
286.32
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 151,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BRD56491 is a nontoxic enhancer of reactive oxygen species (ROS) that strongly elevates markers of oxidative stress without causing cell death.
BRD56491 is a nontoxic enhancer of reactive oxygen species (ROS) that strongly elevates markers of oxidative stress without causing cell death. However, combining BRD56491 with nontoxic doses of the glutathione synthesis inhibitor L-buthionine sulfoximine did lead to cell death in a variety of cancer cell lines. BRD56491 can be used to create a more oxidizing cell state and aid in studies of cancer cell lines resilient to induced increases in ROS levels.
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)