Documentos clave
SML0644
Sigma-Aldrich
SANT-2
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
N-[3-(1H-Benzimidazol-2-yl)-4-chlorophenyl]-3,4,5-triethoxybenzamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 162,00
US$ 162,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 162,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H26ClN3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
479.96
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
US$ 162,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Clc1c(cc(cc1)NC(=O)c4cc(c(c(c4)OCC)OCC)OCC)c2[nH]c3c(n2)cccc3
InChI
1S/C26H26ClN3O4/c1-4-32-22-13-16(14-23(33-5-2)24(22)34-6-3)26(31)28-17-11-12-19(27)18(15-17)25-29-20-9-7-8-10-21(20)30-25/h7-15H,4-6H2,1-3H3,(H,28,31)(H,29,30)
Clave InChI
VQOJFGFKIVFMDH-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
SANT-2 is a potent sonic hedgehog pathway (shh) antagonist that directly inhibits by binding to the smoothened receptor.
SANT-2 is a potent sonic hedgehog pathway (shh) antagonist,
Otras notas
Light sensitive
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)