Merck
SML0634
Sigma-Aldrich
CID2858522
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-[3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-2-[2-[(3-hydroxypropyl)amino]-5,6-dimethyl-1H-benzimidazol-1-yl]-ethanone
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 453,00
US$ 453,00
Fecha estimada de envío11 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 453,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H39N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
465.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 453,00
Fecha estimada de envío11 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc2nc(NCCCO)n(CC(=O)c3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c2cc1C
InChI
1S/C28H39N3O3/c1-17-12-22-23(13-18(17)2)31(26(30-22)29-10-9-11-32)16-24(33)19-14-20(27(3,4)5)25(34)21(15-19)28(6,7)8/h12-15,32,34H,9-11,16H2,1-8H3,(H,29,30)
Clave InChI
CYCGGKILBWERDJ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CID2858522 specifically inhibits NF-kB activation downstream of protein kinsase C (PKC).
CID2858522 specifically inhibits NF-kB activation downstream of protein kinsase C (PKC). CID2858522 dose dependently inhibits NF-kB reporter activity in PMA-ionomycin stimulated HEK293 cells, but does not affect NF-kB activity in cells challenged with TNFa, retinoic acid, or stimulation of the toll-like receptor signaling pathway.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alexandria P Harrold et al.
European journal of pharmacology, 873, 172981-172981 (2020-02-06)
Dysregulated activity of the transcription factors of the nuclear factor κb (NF-κB) family has been implicated in numerous cancer types, inflammatory diseases, autoimmune disease, and other disorders. As such, selective NF-κB pathway inhibition is an attractive target to researchers for
Artículos
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.