Documentos clave
SML0633
Sigma-Aldrich
UNC0646
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(1-Cyclohexyl-4-piperidinyl)-2-[hexahydro-4-(1-methylethyl)-1H-1,4-diazepin-1-yl]-6-methoxy-7-[3-(1-piperidinyl)propoxy]-4-quinazolinamine
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 167,00
25 MG
US$ 530,00
US$ 167,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 167,00
25 MG
US$ 530,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H59N7O2
Número de CAS:
Peso molecular:
621.90
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 167,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N2(CCC(CC2)Nc3nc(nc5c3cc(c(c5)OCCCN6CCCCC6)OC)N4CCN(CCC4)C(C)C)C1CCCCC1
InChI
1S/C36H59N7O2/c1-28(2)41-19-10-20-43(24-23-41)36-38-32-27-34(45-25-11-18-40-16-8-5-9-17-40)33(44-3)26-31(32)35(39-36)37-29-14-21-42(22-15-29)30-12-6-4-7-13-30/h26-30H,4-25H2,1-3H3,(H,37,38,39)
Clave InChI
OUKWLRHRXOPODD-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
UNC0646 is potent, selective inhibitor of the methyltransferase G9a, which catalyzes lysine-methylation of histones, and nonhistone proteins including p53.
UNC0646 is potent, selective inhibitor of the methyltransferase G9a.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
David A Vierra et al.
Oncotarget, 8(44), 76443-76457 (2017-11-05)
Fanconi anemia (FA) is a rare disease characterized by congenital defects, bone marrow failure, and atypically early-onset cancers. The FA proteins function cooperatively to repair DNA interstrand crosslinks. A major step in the activation of the pathway is the monoubiquitination