SML0599
DIF-1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-(3,5-Chloro-2,6-dihydroxy-4-methoxyphenyl)-1-Hexanone
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1c(c(c(c(c1O)C(=O)CCCCC)O)Cl)OC
InChI
1S/C13H16Cl2O4/c1-3-4-5-6-7(16)8-11(17)9(14)13(19-2)10(15)12(8)18/h17-18H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
VUDQSRFCCHQIIU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Differentiation-inducing factor-1 (DIF-1) blocks the migration and invasion of cells and decreases the expression of matrix metalloproteinase-2. It prevents the proliferation of cells using glycogen synthase kinase-3 (GSK-3)-dependent mechanism.[1] DIF-1 is more active when compared to DIF-2 in promoting stalk cell differentiation under submerged assay conditions.[2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)