Documentos clave
SML0555
Sigma-Aldrich
ML289
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
VU0463597, [(3R)-3-(Hydroxymethyl)-1-piperidinyl][4-[2-(4-methoxyphenyl)ethynyl]phenyl]-methanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H23NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
349.42
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C22H23NO3/c1-26-21-12-8-18(9-13-21)5-4-17-6-10-20(11-7-17)22(25)23-14-2-3-19(15-23)16-24/h6-13,19,24H,2-3,14-16H2,1H3/t19-/m1/s1
Clave InChI
VSLWUPHHCFQTDB-LJQANCHMSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ML289 (VU0463597) is a potent, selective and centrally penetrant negative allosteric modifier (NAM) of metabotropic glutamate receptor 3 (mGlu3). ML289 is >15-fold selective vs mGlu2 with an IC50 value of 0.66 μM.
ML289 is a potent, selective and centrally penetrant negative allosteric modifier (NAM) of metabotropic glutamate receptor 3 (mGlu3).
Características y beneficios
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.