SML0521
ML 210
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
CID 49766530, ML-210, [4-[Bis(4-chlorophenyl)methyl]piperazin-1-yl]-(5-methyl-4-nitro-1,2-oxazol-3-yl)methanone
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1onc(C(=O)N2CCN(CC2)C(c3ccc(Cl)cc3)c4ccc(Cl)cc4)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H20Cl2N4O4/c1-14-20(28(30)31)19(25-32-14)22(29)27-12-10-26(11-13-27)21(15-2-6-17(23)7-3-15)16-4-8-18(24)9-5-16/h2-9,21H,10-13H2,1H3
Clave InChI
VIBHJPDPEVVDTB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)