SML0445
Clemastine fumarate salt
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(+)-2-[2-[(p-Chloro-α-methyl-α-phenylbenzyl)oxy]ethyl]-1-methylpyrrolidine fumarate salt, (2R)-2-[2-[(1R)-1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethoxy]ethyl]-1-methylpyrrolidine fumarate salt, 1-Methyl-2-[2-(α-methyl-p-chlorobenzhydryloxy)ethyl]pyrrolidine fumarate salt, 1-Methyl-2-[2-(methyl-p-chlorodiphenylmethyloxy)ethyl]pyrrolidine fumarate salt, Meclastine fumarate salt, Mecloprodine
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D +15 to +25°, c = 1 in methanol
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL (clear solution; warmed)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN1CCC[C@@H]1CCO[C@](C)(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H26ClNO.C4H4O4/c1-21(17-7-4-3-5-8-17,18-10-12-19(22)13-11-18)24-16-14-20-9-6-15-23(20)2;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-5,7-8,10-13,20H,6,9,14-16H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t20-,21-;/m1./s1
Clave InChI
PMGQWSIVQFOFOQ-YKVZVUFRSA-N
Información sobre el gen
human ... HRH1(3269)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.