Saltar a
SML0397
DR2313
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3,5,7,8-Tetrahydro-2-methyl-4H-thiopyrano[4,3-d]pyrimidin-4-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10N2OS
Número CAS:
Peso molecular:
182.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: >2 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NC(=O)C2=C(CCSC2)N1
InChI
1S/C8H10N2OS/c1-5-9-7-2-3-12-4-6(7)8(11)10-5/h2-4H2,1H3,(H,9,10,11)
InChI key
HRYKZAKEAVZGJD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DR2313 is a PARP inhibitor.
DR2313 is a PARP-1; PARP-2 inhibitor (Ki = 0.23 mM). DR2313 has neuroprotective effects in both in vivo and in vitro ischemic models, and reduces cortical infarct volume in focal ischemia in rats.
Features and Benefits
This compound is featured on the Caspases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)