Merck
SML0391
Sigma-Aldrich
SB-268262
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(+/-)-SB-273779, N-Methyl-N-(2-methylphenyl)-3-nitro-4-(2-thiazolylsulfinyl)-benzamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 158,00
25 MG
US$ 502,00
US$ 158,00
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 158,00
25 MG
US$ 502,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H15N3O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
401.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 158,00
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: >5 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C(=O)c1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)S(=O)c2nccs2)c3ccccc3C
InChI
1S/C18H15N3O4S2/c1-12-5-3-4-6-14(12)20(2)17(22)13-7-8-16(15(11-13)21(23)24)27(25)18-19-9-10-26-18/h3-11H,1-2H3
Clave InChI
YXHLPJQQPOMPGE-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
SB-268262 is a selective non-peptide antagonist at the CGRP1 receptor.
SB-268262 is a selective non-peptide antagonist at the CGRP1 receptor. SB-268262 inhibits CGRP binding, and CGRP-mediated stimulation of adenylyl cyclase activity in human neuroblastoma cells with IC50 values of 240 and 830 nM, respectively.
Características y beneficios
This compound is featured on the Calcitonin Gene-Related Peptides page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)