Saltar a
SML0367
VK3-OCH3
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[(2-Methoxy)ethylthio]-3-methyl-1,4-naphthoquinone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 128,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H14O3S
Número CAS:
Peso molecular:
262.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 128,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light orange to dark orange
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCCSC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C14H14O3S/c1-9-12(15)10-5-3-4-6-11(10)13(16)14(9)18-8-7-17-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI key
JTCRCMIBIBLUOK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
VK3-OCH3 is an analog of Vitamin K3 (Menadione) with potent antitumor activity. It has been shown to induce G2/M arrest and apoptosis in neuroblastoma cells with much less cytotoxicity towards normal cells. VK3-OCH3 is believed to act through up-regulation of heme oxygenase (HO)-1.
VK3-OCH3 is an analog of Vitamin K3 with potent antitumor activity.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1260SML1837SML0510
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
color
light orange to dark orange
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)