SML0261
SC66
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2E,6E)-2,6-Bis(4-pyridinylmethylene)-cyclohexanone
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
faintly yellow to dark yellow
solubilidad
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1\C(CCC\C1=C/c2ccncc2)=C\c3ccncc3
InChI
1S/C18H16N2O/c21-18-16(12-14-4-8-19-9-5-14)2-1-3-17(18)13-15-6-10-20-11-7-15/h4-13H,1-3H2/b16-12+,17-13+
Clave InChI
CYVVJSKZRBZHAV-UNZYHPAISA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
We offer many products related to PKB/Akt for your research needs.