Merck
SML0077
Sigma-Aldrich
VU591
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2,2′-(oxydimethanediyl)bis(5-nitro-1H-benzimidazole), 2,2′-(oxydimethanediyl)bis(6-nitro-1H-benzimidazole), 5-nitro-2-{[(6-nitro-1H-benzimidazol-2-yl)methoxy]methyl}-1H-benzimidazole
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 138,00
25 MG
US$ 551,00
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 138,00
25 MG
US$ 551,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H12N6O5
Número de CAS:
Peso molecular:
368.30
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to tan
solubilidad
DMSO: ≥12 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2nc(COCc3nc4ccc(cc4[nH]3)[N+]([O-])=O)[nH]c2c1
InChI
1S/C16H12N6O5/c23-21(24)9-1-3-11-13(5-9)19-15(17-11)7-27-8-16-18-12-4-2-10(22(25)26)6-14(12)20-16/h1-6H,7-8H2,(H,17,19)(H,18,20)
Clave InChI
ZQPXNYLXYNRFNP-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... KCNJ1(3758)
Aplicación
VU591 may be used in cell signaling studies.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ROMK (Kir 1.1) inhibitor
VU591 is a Potassium Inwardly-Rectifying Channel (KCNJ1 or ROMK) specific inhibitor (IC50 = 240 nM) that is closely related to VU590. Unlike VU590, VU591 does not inhibit Kir7.1. The compound has a modest effect on Kir6.2/SUR1, causing 17% inhibition at 10 uM.
Características y beneficios
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jiun-Lin Horng et al.
Scientific reports, 7(1), 16215-16215 (2017-11-28)
Molecular mechanisms of Na
Guglielmo Schiano et al.
Scientific reports, 9(1), 19517-19517 (2019-12-22)
Uromodulin, the most abundant protein in normal urine, is produced by cells lining the thick ascending limb (TAL) of the loop of Henle. Uromodulin regulates the activity of the potassium channel ROMK in TAL cells. Common variants in KCNJ1, the
Artículos
We offer many products related to potassium channels for your research needs.