SML0007
Cevimeline hydrochloride hemihydrate
≥95% (HPLC, NMR)
Sinónimos:
AF-102B, SNI-2011
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (HPLC, NMR)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to tan
solubilidad
H2O: ≥25 mg/mL
emisor
Daiichi-Sankyo
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O.Cl.Cl.C[C@@H]1O[C@@]2(CS1)CN3CC[C@H]2CC3.C[C@@H]4O[C@@]5(CS4)CN6CC[C@H]5CC6
InChI
1S/2C10H17NOS.2ClH.H2O/c2*1-8-12-10(7-13-8)6-11-4-2-9(10)3-5-11;;;/h2*8-9H,2-7H2,1H3;2*1H;1H2/t2*8-,10-;;;/m11.../s1
Clave InChI
ZSTLCHCDLIUXJE-GMLJRNIPSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience