SMB01078
Inulicin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
1-O-Acetylbritannilactone, Britannilactone 1-O-acetate
Productos recomendados
origen biológico
plant
Ensayo
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
mol peso
308.37
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@H]2[C@H]([C@@H](C(=C(C2)C)[C@H](CCCOC(=O)C)C)O)C(=C)C1=O
InChI
1S/C17H24O5/c1-9(6-5-7-21-12(4)18)14-10(2)8-13-15(16(14)19)11(3)17(20)22-13/h9,13,15-16,19H,3,5-8H2,1-2,4H3/t9-,13+,15+,16+/m0/s1
Clave InChI
QKUFZFLZBUSEHN-CZLJMHDISA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)