Documentos clave
SMB00559
Sigma-Aldrich
Muricarpone B
≥85% (LC/MS-UV)
Sinónimos:
1,7-bis(3,4-dihydroxyphenyl)heptan-3-one
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 542,00
US$ 542,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 542,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H22O5
Número de CAS:
Peso molecular:
330.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
US$ 542,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥85% (LC/MS-UV)
Formulario
solid
solubilidad
DMSO: 1 mg/mL
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCC1=CC(O)=C(C=C1)O)CCCCC2=CC=C(O)C(O)=C2
InChI
1S/C19H22O5/c20-15(8-5-14-7-10-17(22)19(24)12-14)4-2-1-3-13-6-9-16(21)18(23)11-13/h6-7,9-12,21-24H,1-5,8H2
Clave InChI
UHRUXUCWHIGENP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
plant secondary metabolite
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)