Merck
SMB00556
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-Pantoyllactone β-D-glucopyranoside
≥80% (NMR)
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 542,00
US$ 542,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 542,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H20O8
Número de CAS:
Peso molecular:
292.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
US$ 542,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥80% (NMR)
Formulario
solid
solubilidad
DMSO: 1 mg/mL
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)([C@H]1O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)COC1=O
InChI
1S/C12H20O8/c1-12(2)4-18-10(17)9(12)20-11-8(16)7(15)6(14)5(3-13)19-11/h5-9,11,13-16H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-,7+,8-,9+,11+/m1/s1
Clave InChI
BFCZPWYLRHFBNO-DTJAAUDXSA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)