Documentos clave
SMB00523
Sigma-Aldrich
2-Phenylethyl β-D-glucopyranoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
Phenylethyl 2-Glucoside
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 403,00
US$ 403,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 403,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H20O6
Número de CAS:
Peso molecular:
284.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
US$ 403,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
solubilidad
DMSO: 1 mg/mL
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@H]([C@H](OCCC1=CC=CC=C1)O[C@@H]2CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C14H20O6/c15-8-10-11(16)12(17)13(18)14(20-10)19-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-18H,6-8H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Clave InChI
MLRIJUWUQTVDQE-RKQHYHRCSA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)