Merck
SMB00373
Sigma-Aldrich
N-Acetylglucosaminyl-β-1,2-mannose
≥94% (HPLC)
Sinónimos:
N-Acetylglucosaminyl-β-1,2-mannose, β-1-2 N-acetylglucosamine mannose, 2-O-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-D-mannopyranose, GlcNAc-β-1,2-Man, N-Acetyl-glucosamine mannose, β-D-GlcNAc-(1→2)-D-Man
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H25NO11
Número de CAS:
Peso molecular:
383.35
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥94% (HPLC)
Formulario
powder
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)=O
InChI
1S/C14H25NO11/c1-5(19)15-9-13(24)12(23)8(4-18)26-14(9)25-7(3-17)11(22)10(21)6(20)2-16/h3,6-14,16,18,20-24H,2,4H2,1H3,(H,15,19)/t6-,7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
Clave InChI
WCIQTQUMKQRLKV-ZTGOBPNGSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
N-Acetyglucosaminyl-beta-1,2-mannose is a common oligosaccharide that inhibits the adherence of typical and atypical respiratory pathogens.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)