Merck
SMB00347
Sigma-Aldrich
Ginsenoside F1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Ginsenoside F1, (3β,6α,12β)-3,6,12-trihydroxydammar-24-en-20-yl β-D-glucopyranoside, 20(S)-ginsenoside F1, panaxoside A progenin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H62O9
Número de CAS:
Peso molecular:
638.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
cadena SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@]([C@@H](O)C[C@]3(C)[C@]2([H])C[C@@H](O)[C@@]4([H])[C@@]3(C)CC[C@]4([H])[C@](C)(CCC=C(C)C)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)([H])C1(C)C
InChI
1S/C36H62O9/c1-19(2)10-9-13-36(8,45-31-29(43)28(42)27(41)23(18-37)44-31)20-11-15-34(6)26(20)21(38)16-24-33(5)14-12-25(40)32(3,4)30(33)22(39)17-35(24,34)7/h10,20-31,37-43H,9,11-18H2,1-8H3/t20-,21+,22-,23+,24+,25-,26-,27+,28-,29+,30-,31-,33+,34+,35+,36-/m0/s1
Clave InChI
XNGXWSFSJIQMNC-FIYORUNESA-N
Descripción general
Ginsenoside F1 is a saponin found in the roots of Panax ginseng.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Ginsenoside F1 is an active ingredient of ginseng and shows anti-aging and antioxidation properties.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3