Merck
SMB00340
Sigma-Aldrich
Oroxin B
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5,6,7-Trihydroxyflavone 7-diglucoside, Baicalein 7-gentiobioside, Baicalein-7-O-diglucoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H30O15
Número de CAS:
Peso molecular:
594.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1C2=C(O)C(O)=C(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C=C2OC(C5=CC=CC=C5)=C1
InChI
1S/C27H30O15/c28-8-15-19(31)22(34)24(36)26(41-15)38-9-16-20(32)23(35)25(37)27(42-16)40-14-7-13-17(21(33)18(14)30)11(29)6-12(39-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,15-16,19-20,22-28,30-37H,8-9H2/t15-,16-,19-,20-,22+,23+,24-,25-,26-,27-/m1/s1
Clave InChI
HAYLVXFWJCKKDW-IJTBWITGSA-N
Descripción general
Oroxin B is a flavonoid found in Enhydra fluctuans.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Oroxin B may possess anticancer activity. The treatment of tumor cells with oroxin B and oroxin A has been shown to cause a significant decrease in tumor cell volume.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jianming Gong et al.
Aging, 12(14), 14314-14328 (2020-07-18)
We aimed to assess the regulatory role of circular RNA (circRNA)-9119 (circ9119) in ovarian cancer (OC) cell viability. The expression of circ9119 was clearly reduced in OC tissues and cell lines, whereas the microRNA-21-5p (miR-21) levels were elevated compared with