Documentos clave
SMB00168
Sigma-Aldrich
Ruscoponticoside C
≥95% (LC/MS-ELSD)
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 369,00
US$ 369,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 369,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H58O12
Número de CAS:
Peso molecular:
706.86
Código UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
US$ 369,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](OC[C@@H]([C@@H]2O)O)O[C@H]3[C@@]4([C@@H]5[C@H]([C@H]6[C@@]([C@@H]7[C@@H](OC8(OCC(=C)CC8)[C@H]7C)C6)(CC5)C)CC=C4C[C@H](C3)O)C
InChI
1S/C38H58O12/c1-17-8-11-38(46-15-17)18(2)28-26(50-38)14-24-22-7-6-20-12-21(39)13-27(37(20,5)23(22)9-10-36(24,28)4)48-35-33(30(42)25(40)16-45-35)49-34-32(44)31(43)29(41)19(3)47-34/h6,18-19,21-35,39-44H,1,7-16H2,2-5H3/t18-,19-,21+,22+,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29-,30-,31+,32+,33+,34-,35-,36-,37-,38?/m0/s1
Clave InChI
URTQATADKAKTAX-PQFOWHQUSA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)