Merck
SMB00152
Sigma-Aldrich
8-O-4-Hydroxycinnamoylharpagide
≥95% (LC/MS-ELSD)
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 369,00
US$ 369,00
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 369,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H30O12
Número de CAS:
Peso molecular:
510.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
US$ 369,00
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]1([C@@](C)(OC(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)=O)C[C@H]3O)[C@H](O[C@@]4([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)OC=C[C@]13O
InChI
1S/C24H30O12/c1-23(36-16(28)7-4-12-2-5-13(26)6-3-12)10-15(27)24(32)8-9-33-22(20(23)24)35-21-19(31)18(30)17(29)14(11-25)34-21/h2-9,14-15,17-22,25-27,29-32H,10-11H2,1H3/b7-4+/t14-,15-,17-,18+,19-,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI key
AZKQDXZMKREFDY-CBLWINFVSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)