Merck
SMB00125
Sigma-Aldrich
Heraclenol
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
Heralenol
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 373,00
US$ 373,00
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 373,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H16O6
Número de CAS:
Peso molecular:
304.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
US$ 373,00
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(O)[C@H](O)COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C16H16O6/c1-16(2,19)11(17)8-21-15-13-10(5-6-20-13)7-9-3-4-12(18)22-14(9)15/h3-7,11,17,19H,8H2,1-2H3/t11-/m1/s1
InChI key
FOINLJRVEBYARJ-LLVKDONJSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)