Merck
SMB00123
Sigma-Aldrich
Samidin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 407,00
US$ 407,00
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 407,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H22O7
Número de CAS:
Peso molecular:
386.40
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
US$ 407,00
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\C(=O)O[C@@H]1[C@H](OC(C)=O)c2c(OC1(C)C)ccc3C=CC(=O)Oc23
InChI
1S/C21H22O7/c1-11(2)10-16(24)27-20-19(25-12(3)22)17-14(28-21(20,4)5)8-6-13-7-9-15(23)26-18(13)17/h6-10,19-20H,1-5H3/t19-,20-/m1/s1
InChI key
FNVCLGWRMXTDSM-WOJBJXKFSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)