Documentos clave
SIC003
Sigma-Aldrich
MISSION® siRNA Fluorescent Universal Negative Control #1, Cyanine 3
Sinónimos:
MISSION® siRNA Fluorescent Universal Negative Control, Cyanine 3
Seleccione un Tamaño
1 NMOL
US$ 327,00
10 NMOL
US$ 666,00
US$ 327,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 días laborables (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 NMOL
US$ 327,00
10 NMOL
US$ 666,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 327,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 días laborables (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Línea del producto
MISSION®
color
Green-Yellow (Cyanine 3)
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Negative controls are an essential part of every siRNA experiment, and here we offer the siRNA Universal Negative Control #1 conjugated to Cyanine 3 for easy visualization and assessment of transfection efficiency.
Características y beneficios
  • Cyanine 3 labeled siRNA Universal Negative Control allows easy visualization of the siRNA in your cells by using fluorescence microscopy.
  • Rapidly assess transfection efficiency.
  • Ready to use.
  • Available in three sizes for your convenience.
  • Compatible with Human, Mouse, and Rat cells.
Información legal
All siRNA oligos are sold under license from the Massachusetts Institute of Technology.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
MISSION siRNA Negative Controls ensure mRNA knockdown efficiency baseline; tested in human, rat, and mouse cells, designed without gene homology.