Merck
SHC001H
Sigma-Aldrich
MISSION® pLKO.1-puro Empty Vector Control Transduction Particles, High Titer
Contains no shRNA insert
Sinónimos:
MISSION®, MISSION® Control Transduction Particles
About This Item
Código UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.51
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
concentración
≥1x109 VP/ml (via p24 assay)
técnicas
capture ELISA: 109 TU/mL using p24
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
When conducting experiments using MISSION® shRNA clones, the proper controls should be a key element of your experimental design to allow for accurate interpretation of knockdown results. The MISSION Control Transduction Particles are a critical positive control to monitor transduction efficiency.
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Componentes
High titer controls are provided as 10 x 20 μl aliquots.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)