Merck
SCP0138
Sigma-Aldrich
BQ-3020
Sinónimos:
Acetyl-(Ala 11,15)-ET 1 (6-21), Acetyl-[Ala 11,15]-endothelin 1 (6-21), BQ 3020, endothelin receptor agonist
Seleccione un Tamaño
500 μG
US$ 367,00
1 MG
US$ 527,00
US$ 367,00
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 μG
US$ 367,00
1 MG
US$ 527,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C96H140N20O25S1
Número de CAS:
Peso molecular:
2006.32
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
US$ 367,00
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥75%
condiciones de almacenamiento
protect from light
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc5ccc(cc5)O)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc3[nH]cnc3)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N
InChI
1S/C93H136N20O23S/c1-15-51(9)77(91(133)110-72(93(135)136)40-58-44-96-62-27-21-20-26-61(58)62)113-92(134)78(52(10)16-2)112-89(131)71(43-75(119)120)108-85(127)66(37-49(5)6)105-87(129)69(41-59-45-95-47-98-59)104-79(121)54(12)100-83(125)67(38-56-24-18-17-19-25-56)106-86(128)68(39-57-29-31-60(115)32-30-57)109-90(132)76(50(7)8)111-80(122)53(11)99-73(116)46-97-81(123)63(28-22-23-34-94)102-88(130)70(42-74(117)118)107-82(124)64(33-35-137-14)103-84(126)65(36-48(3)4)101-55(13)114/h17-21,24-27,29-32,44-45,47-54,63-72,76-78,96,115H,15-16,22-23,28,33-43,46,94H2,1-14H3,(H,95,98)(H,97,123)(H,99,116)(H,100,125)(H,101,114)(H,102,130)(H,103,126)(H,104,121)(H,105,129)(H,106,128)(H,107,124)(H,108,127)(H,109,132)(H,110,133)(H,111,122)(H,112,131)(H,113,134)(H,117,118)(H,119,120)(H,135,136)/t51-,52-,53-,54-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,70-,71-,72-,76-,77-,78-/m0/s1
Clave InChI
NUAGCEFLVCODRQ-KETPNHLCSA-N
Información sobre el gen
human ... EDN1(1906)
Amino Acid Sequence
Ac-Leu-Met-Asp-Lys-Glu-Ala-Val-Tyr-Phe-Ala-His-Leu-Asp-Ile-Ile-Trp
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BQ-3020, a linear endothelin analog, is a selective ETB endothelin receptor agonist.[1][2]
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A. Bjorklund
Peptides (New York, NY, United States) (2000)
A novel radioligand [125I]BQ-3020 selective for endothelin (ETB) receptors.
Ihara M
Life Sciences, 51(6) (1992)
A K S Eriksson et al.
International journal of obesity (2005), 33(1), 67-74 (2008-11-05)
Levels of the vascular peptide endothelin-1 (ET-1) are significantly elevated in obesity. Adipose tissue-derived ET-1 attenuates insulin-mediated antilipolysis in human visceral adipocytes through the activation of the ET receptor B (ET(B)R), thereby linking ET-1 to insulin resistance. Whether ET-1 has
Kåre-Olav Stensløkken et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 290(3), R852-R860 (2005-10-15)
By observing gill blood flow using epi-illuminating microscopy, in parallel with cardiovascular recordings and immunohistochemistry, we have tried to identify the receptor mediating endothelin (ET) type 1 (ET1)-induced pillar cell contraction in the lamellae of the Atlantic cod (Gadus morhua).
Yan Liu et al.
Hypertension research : official journal of the Japanese Society of Hypertension, 32(10), 846-852 (2009-08-08)
The kidney is important in the long-term regulation of blood pressure and sodium homeostasis. Stimulation of ETB receptors in the kidney increases sodium excretion, in part, by decreasing sodium transport in the medullary thick ascending limb of Henle and in