Documentos clave
SCP0119
Sigma-Aldrich
Vasopressin Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 358,00
US$ 358,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 358,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C48H69N13O11S2
Peso molecular:
1068.27
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
US$ 358,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Nombre del producto
[Deamino-Pen1,Val4,D-Arg8]-Vasopressin,
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥73%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
Deamino-Pen-Tyr-Phe-Val-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2
Aplicación
Arginine vasopressin (AVP) is a neurohypophysial hormone involved in the regulation of water retension and blood pressure. [Deamino-Pen1,Val4,D-Arg8]-Vasopressin is used as a peptide AVP antagonist versus non-peptide AVP antagonists such as tolvaptan.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)