Documentos clave
SCP0009
Sigma-Aldrich
Adrenal Secretogranin bovine
≥95% (HPLC)
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 258,00
US$ 258,00
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 258,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C69H106N20O20
Peso molecular:
1535.70
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
US$ 258,00
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥70%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
Phe-Pro-Lys-Pro-Ala-Gly-Ser-Gln-Asp-Lys-Pro-Leu-His-Asn
Aplicación
Secretogranins are acidic proteins, prohormones, found in the secretory granules of a wide variety of endocrine and neuro-endocrine cells. Adrenal Secretogranin bovine may be used in comparative studies with other secretogranins and chromogranins.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)