SCJ4600049
CF™ 660C maleimide
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥90% (TLC)
Formulario
solid
mol peso
~3234 g/mol
solubilidad
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (coeficiente de extinción)
200000 at 667 nm
cociente de absorbancia
A280/667 nm 0.08
fluorescencia
λex 633, 635 or 640 nm (Flow cytometry lab)
λex 633, 635 or 640 nm (Microscopy laser line)
λex 667 nm; λem 685 nm
idoneidad
suitable for fluorescence
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Características y beneficios
Nota de preparación
Reconstitución
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)