SBR00083
Lasalocid A Sodium Salt
≥95% (H-NMR), powder
Sinónimos:
Avatec, Bovatec, Sodium Lasalocid A
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (H-NMR)
Formulario
powder
color
white to off-white
mp
180 °C
espectro de actividad antibiótica
Gram-positive bacteria
Modo de acción
cell membrane | inhibits
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC[C@H]([C@@H]1[C@H](C[C@@](O1)(CC)[C@H]2CC[C@@]([C@@H](O2)C)(CC)O)C)C(=O)[C@@H](C)[C@H]([C@H](C)CCC3=C(C(=C(C=C3)C)O)C(=O)[O-])O.[Na+]
InChI
InChI=1S/C34H54O8.Na/c1-9-25(31-21(6)18-34(11-3,42-31)26-16-17-33(40,10-2)23(8)41-26)30(37)22(7)28(35)19(4)12-14-24-15-13-20(5)29(36)27(24)32(38)39;/h13,15,19,21-23,25-26,28,31,35-36,40H,9-12,14,16-18H2,1-8H3,(H,38,39);/q;+1/p-1/t19-,21+,22+,23+,25+,26-,28+,31+,33-,34+;/m1./s1
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Muta. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)