Merck
SBR00057
Sigma-Aldrich
Retapamulin
≥98% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H47NO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
517.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
51284706
NACRES:
NA.76
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
espectro de actividad antibiótica
Gram-positive bacteria
Modo de acción
protein synthesis | interferes
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
S(C4C[C@@H]5N([C@@H](CC5)C4)C)CC(=O)O[C@H]1[C@]2([C@H]3[C@@]([C@H]([C@@H]([C@](C1)(C)C=C)O)C)(CC[C@H]2C)CCC3=O)C
InChI
1S/C30H47NO4S/c1-7-28(4)16-24(35-25(33)17-36-22-14-20-8-9-21(15-22)31(20)6)29(5)18(2)10-12-30(19(3)27(28)34)13-11-23(32)26(29)30/h7,18-22,24,26-27,34H,1,8-17H2,2-6H3/t18-,19+,20-,21+,22?,24-,26+,27+,28-,29+,30+/m1/s1
Clave InChI
STZYTFJPGGDRJD-FJJJPKKESA-N
Descripción general
Retapamulin (RET) is a semi-synthetic antibiotic ointment, and pleuromutilin derivative compound.[1] The primary structural difference between pleuromutilin and retapamulin is in the C-14 side chain.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Retapamulin is a potent antibacterial agent against Gram-positive bacteria, especially against Staphylococcus aureus and S. pyogenes.[1] It displays synergistic effects against Enterococcus faecalis in combination with streptogramin (MLS).[2] RET initiates ribosomal arrests at the start codon and enables genes to use alternative translational sites in E. coli.[3]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
In vitro synergistic effect of retapamulin with erythromycin and quinupristin against Enterococcus faecalis
Park B, et al
The Journal of Antibiotics, 73, 630-635 (2020)
Retapamulin-Assisted Ribosome Profiling Reveals the Alternative Bacterial Proteome
Meydan S, et al
Molecular Cell, 74, 481-493 (2019)
Retapamulin: Current Status and Future Perspectives
Goudarzi M, et al
Archives of Clinical Infectious Diseases, 16, 4-4 (2021)