Merck
SBR00051
Sigma-Aldrich
Clorhidrato de Trizma®
pH 8.5, DNase and Microbial DNA free, 10 mM
Sinónimos:
Clorhidrato de trometano, TRIS / HCI, TRIS hydrochloride, Tris(hidroximetil)-aminometano hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 94,00
US$ 94,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 94,00
About This Item
Fórmula lineal:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
157.60
Beilstein:
3675235
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
US$ 94,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
concentración
10 mM
pH
8.5
intervalo de pH útil
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Clave InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
10 mM Trizma® hydrochloride (pH 8.5) is a widely used buffer in molecular biology applications such as nucleic acid extraction and purification. No mixing or pH adjustment is necessary. Guaranteed accuracy for this buffer is ± 0.2 pH units at 25°C.
Aplicación
Trizma® hydrochloride solution can be used:
  • As an elution buffer after PCR cleanup
  • As an elution buffer after DNA extraction
Nota de preparación
Allow the buffer to reach room temperature before use.
Otras notas
Los valores de pH de todas las disoluciones tampón son dependientes de la temperatura y la concentración. En el caso de los tampones Tris, el pH aumenta alrededor de 0,03 unidades por cada °C de disminución de la temperatura, y disminuye 0,03-0,05 unidades al ser diluido por 10. Para aplicaciones precisas, debe utilizarse un peachímetro cuidadosamente calibrado con un electrodo de vidrio/calomelano combinados.
Prepared with BioUltra Trizma Base for molecular biology in 18 megaohm UV irradiated water. pH-adjusted and 0.2 μm filtered. The buffer was tested by 35 cycles of PCR for prokaryotic and eukaryotic DNA contamination. To keep the buffer contamination-free, it is recommended to use gloves and barrier-tip pipettes for dispensing. Between uses, keep the bottle closed and refrigerated, away from areas where DNA samples and PCR products may be stored.
Información legal
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)