SBP4571
ELOVL6 Blocking Peptide for PRS4571
Seleccione un Tamaño
US$ 79,50
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 79,50
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
biological source
synthetic
Quality Level
form
liquid
species reactivity
mouse, rat, human
concentration
200 μg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Immunogen
Application
Linkage
Disclaimer
related product
Storage Class
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)