SBP3001
Lano Blocking Peptide for PRS3001
Seleccione un Tamaño
US$ 79,50
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 79,50
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
origen biológico
synthetic
Formulario
liquid
reactividad de especies
human
concentración
200 μg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Inmunógeno
Aplicación
Ligadura / enlace
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)