Merck
SAE0058
Sigma-Aldrich
Oxyrase® for Agar
Seleccione un Tamaño
50 ML
US$ 114,00
100 ML
US$ 201,00
US$ 114,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
US$ 114,00
100 ML
US$ 201,00
About This Item
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.54
US$ 114,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
temp. de almacenamiento
−20°C
Nivel de calidad
Categorías relacionadas
Descripción general
Oxyrase® for Agar (OA is a sterile enzyme formulation that utilizes the Oxyrase®Enzyme System to produce anaerobic conditions in your custom agar. Oxyrase® For Agar and the Oxydish make isolating and growing anaerobes straight forward.
Información legal
OxyDish is a trademark of Oxyrase, Inc.
Oxyrase is a registered trademark of Oxyrase, Inc.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)