Documentos clave
SAB5703027
Sigma-Aldrich
Anti-ADRA1A Antibody, clone 4G10W8, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
ADRA1A, ADRA1C, ADRA1L1, ALPHA1AAR, adrenoceptor alpha 1A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4G10W8, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
58 kDa
reactividad de especies
mouse, mouse
concentración
1.00 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
VWALSLVISIGPLFGWRQPAPEDETICQINEEPGYVLFSALGSFYLPLAIILVMYCRVYVVAKRESRGLKSGLKTDKSDSEQVTLRIHRKNAPAGGSGMAS
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ADRA1A(148)
Descripción general
Alpha-1-adrenergic receptors (alpha-1-ARs) are members of the G protein-coupled receptor superfamily. They activate mitogenic responses and regulate growth and proliferation of many cells. There are 3 alpha-1-AR subtypes: alpha-1A, -1B and -1D, all of which signal through the Gq/11 family of G-proteins and different subtypes show different patterns of activation. This gene encodes alpha-1A-adrenergic receptor. Alternative splicing of this gene generates four transcript variants, which encode four different isoforms with distinct C-termini but having similar ligand binding properties.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 150-250 of human ADRA1A (P35348).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)