Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5702906
Sigma-Aldrich
Anti-ACAA2 Antibody, clone 8H6H5, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
ACAA2, DSAEC, acetyl-CoA acyltransferase 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
8H6H5, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
42 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
PAISGALKKAGLSLKDMDLVEVNEAFAPQYLAVERSLDLDISKTNVNGGAIALGHPLGGSGSRITAHLVHELRRRGGKYAVGSACIGGGQGIAVIIQSTA
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACAA2(10449)
Descripción general
The encoded protein catalyzes the last step of the mitochondrial fatty acid beta-oxidation spiral. Unlike most mitochondrial matrix proteins, it contains a non-cleavable amino-terminal targeting signal.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 298-397 of human ACAA2 (P42765).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IF/ICC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)