SAB5702883
Anti-SULT2A1 Antibody, clone 4A3H6, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
DHEA-ST, DHEAS, HST, ST2, ST2A1, ST2A3, STD, hSTa
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4A3H6, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
34 kDa
reactividad de especies
rat, human
concentración
0.24 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
LLLSYEELKQDTGRTIEKICQFLGKTLEPEELNLILKNSSFQSMKENKMSNYSLLSVDYVVDKAQLLRKGVSGDWKNHFTVAQAEDFDKLFQEKMADLPRELFPWE
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SULT2A1(6822)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)