Documentos clave
SAB5702857
Sigma-Aldrich
Anti-HSP105/HSPH1 Antibody, clone 9Y7M10, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
HSP105, HSP105A, HSP105B, NY-CO-25
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9Y7M10, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
105 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MSVVGLDVGSQSCYIAVARAGGIETIANEFSDRCTPSVISFGSKNRTIGVAAKNQQITHANNTVSNFKRFHGRAFNDPFIQKEKENLSYDLVPLKNGGVG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HSPH1(10808)
Descripción general
This gene encodes a member of the heat shock protein 70 family of proteins. The encoded protein functions as a nucleotide exchange factor for the molecular chaperone heat shock cognate 71 kDa protein (Hsc70). In addition, this protein plays a distinct but related role as a holdase that inhibits the aggregation of misfolded proteins, including the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) protein. Elevated expression of this protein has been observed in numerous human cancers. [provided by RefSeq, Mar 2017]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human HSP105/HSPH1 (Q92598).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)