Documentos clave
SAB5702802
Sigma-Aldrich
Anti-WNT2B Antibody, clone 9M6O7, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
WNT13
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9M6O7, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
50 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
0.8 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
KAFVDAKEKRLKDARALMNLHNNRCGRTAVRRFLKLECKCHGVSGSCTLRTCWRALSDFRRTGDYLRRRYDGAVQVMATQDGANFTAARQGYRRATRTDLV
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... WNT2B(7482)
Descripción general
This gene encodes a member of the wingless-type MMTV integration site (WNT) family of highly conserved, secreted signaling factors. WNT family members function in a variety of developmental processes including regulation of cell growth and differentiation and are characterized by a WNT-core domain. This gene may play a role in human development as well as carcinogenesis. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, May 2014]
Inmunógeno
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 200-300 of human WNT2B (Q93097).
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)