Documentos clave
SAB5702752
Sigma-Aldrich
Anti-VAV3 Antibody, clone 9A10D8, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
vav 3 guanine nucleotide exchange factor
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9A10D8, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
98 kDa
reactividad de especies
mouse, mouse
concentración
0.66 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
TKESGEYAISIKYNNEAKHIKILTRDGFFHIAENRKFKSLMELVEYYKHHSLKEGFRTLDTTLQFPYKEPEHSAGQRGNRAGNSLLSPKVLGIAIARYDFC
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... VAV3(10451)
Descripción general
This gene is a member of the VAV gene family. The VAV proteins are guanine nucleotide exchange factors (GEFs) for Rho family GTPases that activate pathways leading to actin cytoskeletal rearrangements and transcriptional alterations. This gene product acts as a GEF preferentially for RhoG, RhoA, and to a lesser extent, RAC1, and it associates maximally with the nucleotide-free states of these GTPases. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 700-800 of human VAV3 (Q9UKW4).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)