Documentos clave
SAB5702700
Sigma-Aldrich
Anti-NPY5R Antibody, clone 8E4F9, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
neuropeptide Y receptor Y5
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
8E4F9, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
50 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.40 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MDLELDEYYNKTLATENNTAATRNSDFPVWDDYKSSVDDLQYFLIGLYTFVSLLGFMGNLLILMALMKKRNQKTTVNFLIGNLAFSDILVVLFCSPFTLT
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NPY5R(4889)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a receptor for neuropeptide Y and peptide YY. The encoded protein appears to be involved in regulating food intake, with defects in this gene being associated with eating disorders. Also, the encoded protein is involved in a pathway that protects neuroblastoma cells from chemotherapy-induced cell death, providing a possible therapeutic target against neuroblastoma. Three transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human NPY5R (Q15761).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IF/ICC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)